Learn More
Deutsch Neumann™ Tuyau souple de gaz de sécurité
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
3000 mm
Conditionnement:
3000mm
Description
- Pression du système jusqu’à 100 mbar
- Couleur rouge-marron
- En chloroprène (CR)
- Dureté du shore A 60
- Certifié DVGW et enregistré
Spécification
Spécification
| Matériau | Chloroprène |
| Longueur totale (métrique) | 3000 mm |
| À utiliser avec | Brûleurs à gaz conformes à la norme DIN 30665 |
| Couleur | Rouge/marron |
| Dureté | 60 (Shore A) |
| Pression maximale | 100 m bar |
| Type de produit | Tuyau de gaz de sécurité |