Learn More
Uvex Gants de sécurité U-Fit 60168
Code produit 30216661 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30216661 Grande 100 pièces
30216655 Moyen 100 pièces
30216658 XL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30216661 Fournisseur Uvex Code fournisseur 6016809
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.28€
    11.17€ / 100 pièces
    Économisez 2.11€
    15% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Le Uvex U-Fit Cette gamme de gants de sécurité jetables de haute qualité est fabriquée en NBR et garantit un niveau élevé de sécurité et de fonctionnalité.
  • Gants de sécurité jetables de haute qualité
  • Fabriqué en NBR
  • Niveau élevé de sécurité et de fonctionnalité
  • Protection fiable
  • Confortable
  • Fonctionnement précis dans diverses applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Soins de santé, Laboratoire, Industriel
Couleur Bleu
Finger Thickness (English) 3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.08 mm
Latex Free Oui
Matériau NBR
Palm Thickness (English) 3 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Type de produit Gants de protection chimique
Dimensions Grande
Épaisseur (impériale) 3 mil
Épaisseur (métrique) 0.08 mm
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons uniquement
Doublure Non revêtus