Learn More
Univet Lunettes de sécurité
Code produit 16597329
Modifier l'affichage
Click to view available options
Coating: Anti-fog
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16597329 Coating: Anti-fog
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 16597329 Fournisseur Univet Code fournisseur 602A010000
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Lunette de protection ventilée avec un verre transparent et un revêtement anti-buée pour une protection contre les gouttelettes et les grosses particules de poussière.
  • Lentille transparente en polycarbonate avec revêtement anti-buée
  • Cadre en élastomère thermoplastique avec ouvertures pour ventilation indirecte
  • Serre-tête réglable
  • Validé pour la protection contre les gouttelettes de liquides, les grosses particules de poussière, le rayonnement UV et les impacts de moyenne énergie à des températures extrêmes
Compliance
Ce produit est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité telles qu’elles sont prévues par la réglementation européenne (UE) 2016/425 pour l’EPI (équipement de protection individuelle).
Spécification
Hauteur (métrique) 79 mm
Type de lentille Classe Optique 1
Épaisseur (métrique) 1.7 ± 0.1 mm
Largeur (métrique) 148.2 mm
Revêtement de la lentille Anti-buée
Profondeur (métrique) 70 mm
Certifications / conformité (Europe) (EU) 2016/425
Teinte de la lentille Clair
Type de produit Lunettes de sécurité ventilées
Détails de ventilation Ventilation indirecte
Poids (métrique) 63 g
Matériau Plastique
Jetable Oui
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Élastomère Thermoplastique
Protection UV Oui
Frame Type Masque