Learn More
SymLine™ Accessoires pour Signalbox et amplificateurs de commutation
Click to view available options
Comprend:
10 systèmes de fixation refermables Dual Lock
Boîtier pour amplificateur de commutation d’isolement
Capteur de disque, niveau vide
Capteur à disque, alarme à l’état plein
Câble de signal (10 m)
Câble de signal (3 m)
Câble de signal (5 m)
Câble pour contact de relais
EU Power Supply (220/230 V)
Jeu de câbles
Lampe de signalisation, support magnétique, câble (3 m)
Ruban de fixation à crochet et à boucle
Support pour capteur à disque
Type de produit:
Alimentation électrique
Boîtier
Capteur de disque
Câble de signal
Câble de signal
Fermeture Dual Lock
Fermeture à double verrouillage
Jeu de câbles
Portoir
Écran de la boîte de signaux
Conditionnement:
1 feuille
1 kit
1 pièce
10 pièces
Description
Les DEL et le vibreur vous avertissent en temps utile avant que le niveau de remplissage de vos collecteur atteigne une hauteur critique. Lorsque le collecteur est vidé, l’alerte peut être désactivée via le nouveau pavé tactile. Les pompes et autres dispositifs externes peuvent être déclenchés de manière pratique via l’interface intégrée. Selon les directives ATEX, les capteurs Ex doivent être installés en association avec un amplificateur de commutation lorsqu’ils sont utilisés dans des zones sujettes aux explosions (zones Ex). Les boîtes de signalisation et l’amplificateur de commutation doivent être placés à l’extérieur de la zone Ex.• Surveillez deux niveaux de remplissage à la fois • Clavier tactile • Commande de niveau par LED d’état • Signaux d’alarme optique et acoustique • Compatible avec l’interrupteur d’amplificateur ATEX : Synonyme largement utilisé pour les directives ATEX de l’Union européenne. Le terme ATEX est dérivé de l’abréviation française d’ATmosphère EXplosive. Actuellement, cette directive comprend deux directives européennes sur la prévention des explosions, à savoir la directive relative aux équipements ATEX 2014/34/EU et la directive relative aux infrastructures de travail ATEX 1999/92/CE.
Specifications
Specifications
| Longueur (métrique) | 3 m |
| Comprend | Câble de signal (3 m) |
| À utiliser avec (application) | Accessorizing Signalbox and Switch Amplifier |
| À utiliser avec (équipement) | Contrôle électronique du niveau |
| Type de produit | Câble de signal |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction