Learn More
KleenGuard™ Lunettes anti-buée KleenGuard™ Jackson Safety™ V30 Nemesis™
Description
- Conformes aux normes : EN166:2001 1F pour la sûreté
- Conformes aux normes : EN166:2001 niveau F pour la résistance aux impacts
- Conformes aux normes : EN166:2001 classe 1 pour la clarté optique
- 99% de protection UVA / UVB
- Confortable à porter pendant de longues périodes
- Protection oculaire économique pour les travailleurs et les visiteurs
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN166:2001 1F en matière de sécurité, EN166:2001 niveau F en matière de résistance aux impacts et EN166:2001 classe 1 en matière de qualité optique. |
| Type de lentille | Anti-fog |
| Revêtement de la lentille | UV-treated |
| Description | Verres anti-buée |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lunettes de protection |
| À utiliser avec (application) | Réduisent la condensation et gardent les verres propres dans les environnements où il y a des changements soudains de température et d’humidité, en restant en place pendant une utilisation intense et active |
| Nb par paquet | 12/boîte |
| Poids (métrique) | 0,264 kg |
| Matériau | Plastique |
| Afficher plus |