Learn More
KARTELL Écran de protection
Code produit 10071081
Modifier l'affichage
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
5 mm
9 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Épaisseur (métrique) Conditionnement
10071081 9 mm 1 pièce
10061081 5 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10071081 Fournisseur KARTELL Code fournisseur 0057200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00€
    201.21€ / 1 pièces
    Économisez 15.79€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Le bouclier de sécurité est autoportant, portable et stable, avec des pieds antidérapants pour protéger le visage des substances dangereuses.
  • Les écrans de protection sont disponibles en deux tailles avec des épaisseurs différentes et sont fabriqués en acrylique transparent de haute qualité ; ils sont autoportants, portables et stables, et sont tous équipés de pieds antidérapants.
  • L'article 571 est conçu pour fournir au personnel de laboratoire et de soins de santé une protection faciale contre les substances dangereuses, les aérosols et les éclaboussures.
Spécification
Hauteur (impériale) 18,9 in
Hauteur (métrique) 480 mm
Forme Rectangle
Épaisseur (impériale) 0,35 in
Épaisseur (métrique) 9 mm
Largeur (impériale) 12,01 in
Largeur (métrique) 305 mm
Type de produit Protection de comptoir
Matériau Acrylique
Jetable Réutilisable
Lens Material Aucun
Matériau de la monture Aucun cadre