Learn More
Brady™ Panneau de sécurité COVID-19 - Consignes générales de sécurité
Une solution efficace avec des instructions de sécurité claires pour communiquer facilement les contre-mesures COVID-19.
4.73€ - 19.50€
Spécification
Matériau | Polyester laminé |
---|---|
Type de montage | Auto-adhésif |
Dimensions (L x l) | 371 x 262 mm (l x H) |
Code produit | Marque | Langues | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Langues | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16506414
|
Brady™
306819 |
Allemand |
19.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16516414
|
Brady™
306820 |
Français |
19.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16526414
|
Brady™
306821 |
Espagnol |
4.73€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16536414
|
Brady™
306822 |
Italien |
18.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16546434
|
Brady™
306843 |
Suédois |
18.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16586404
|
Brady™
306817 |
Néerlandais |
19.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16596404
|
Brady™
306818 |
Français |
18.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16526434
|
Brady™
306841 |
Danois |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16536434
|
Brady™
306842 |
Finnois |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16536444
|
Brady™
306852 |
Norvégien |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Fournit une communication claire et visuelle là où cela compte
- Souligne l'utilisation d'une protection individuelle appropriée
- Communique facilement la distanciation sociale et l'hygiène
Spécification
Polyester laminé | |
Auto-adhésif | |
371 x 262 mm (l x H) |