Learn More
Univet™ Lunettes de sécurité
Code produit 13255259
Change view
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Transparent
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Teinte de la lentille unitSize
13255259 Transparent 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13255259 Fournisseur Univet™ Code fournisseur 519.00.00.11
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Surlunettes 519
• Lunettes de protection pouvant être portées comme sur-lunettes
• Usage général et projections mécaniques
• Filtration UV 100% (protège du coup d'arc)
• Oculaire polycarbonate incolore laissant passer 91,2 % de la lumière visible, champs visuel 120°
• Résistance à l'impact (45m/s) à des températures extrêmes (-5°C/+55°C)
• Revêtement anti-rayures multi-couches sur les 2 faces
• Revêtement anti-buée sur les 2 faces
• Réglage de la longueur et de l'inclinaison des branches.
Spécification
Teinte de la lentille Transparent