Learn More
SCAT Bec verseur de sécurité
Bec verseur de sécurité avec bouchon à vis intégré pour une distribution sûre des liquides.
19.15€ - 256.00€
Spécification
Type de produit | Bec verseur de sécurité |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Boîte, récipient et flacons |
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10399309
|
SCAT
610500 |
S55 | Rigide |
19.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10589680
|
SCAT
610499 |
S55 | Flexible |
19.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10309509
|
SCAT
610504 |
S60 / 61 | Rigide avec aération |
256.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10262770
|
SCAT
610501 |
S60 / 61 | Flexible |
19.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10639880
|
SCAT
610502 |
S60 / 61 | Fixe |
22.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10344470
|
SCAT
610503 |
S70 / 71 | Flexible |
19.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Spécification
Bec verseur de sécurité | |
Boîte, récipient et flacons |