Learn More
Notrax Tapis anti-fatigue de haute qualité Safety Stance™
Code produit. 17732198
Click to view available options
Dimensions (L x l):
102 x 66 cm
163 x 97 cm
315 x 97 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17732198
Marque: Notrax 549S2640OB
Il en reste null
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Tapis anti-fatigue de haute qualité Notrax Safety Stance™ - Tapis anti-fatigue de haute qualité pour une utilisation dans des zones où des déversements fréquents d’huile peuvent se produire. Les trous de drainage et les picots surélevés offrent une aération et permettent aux liquides et aux débris de s’évacuer, laissant ainsi une surface supérieure sèche et nette.
  • Tapis anti-fatigue de haute qualité pour une utilisation dans des zones où des déversements fréquents d’huile peuvent se produire
  • Les trous de drainage et les picots surélevés offrent une aération et permettent aux liquides et aux débris de s’évacuer, laissant ainsi une surface supérieure sèche et nette
  • Composé de caoutchouc nitrile à 100 %, conçu pour résister aux huiles industrielles et aux produits chimiques agressifs
  • Adapté aux opérations à plusieurs postes
  • Avantage ergonomique grâce à une plate-forme de travail résistante de 22 mm d’épaisseur
  • Bordures en caoutchouc nitrile de couleur orange hautement visible intégrées sur 3 côtés pour une sécurité accrue
  • Surface antidérapante agressive
  • Le nettoyage au jet d’eau avec du détergent est recommandé pour une durée de vie prolongée
  • Les tapis de taille standard sont autonomes et ne nécessitent aucune installation
  • Pas de glissement
  • Sans silicone donc sûr pour les installations de peinture de véhicule
Specifications
Dimensions (L x l) 102 x 66 cm
Couleur Noires / orange
Longueur (impériale) 3,3 pi
Longueur (métrique) 102 cm
Matériau Caoutchouc naturel
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 66 cm