Learn More
Notrax Tapis anti-fatigue de haute qualité Safety Stance Solid™
Click to view available options
Dimensions (L x l):
102 x 66 cm
163 x 97 cm
315 x 97 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Tapis anti-fatigue de haute qualité pour environnements industriels à usage intensif
- Le modèle de surface unique DiamondGrid™ garantit une bonne prise au sol pour éviter les glissades et les chutes tandis que les canaux drainent le déversement accidentel d’huile
- La conception fermée garantit un nettoyage facile et empêche les petits articles de tomber sous le tapis
- Composé de caoutchouc nitrile à 100 %, conçu pour résister aux huiles industrielles et aux produits chimiques agressifs
- Adapté aux opérations à plusieurs postes
- Un confort de travail remarquable grâce à une plateforme de travail résistante de 20 mm d’épaisseur
- Les tapis de taille standard pour les stations de travail individuelles sont autonomes et ne nécessitent aucune installation
- Bordures en caoutchouc nitrile de couleur orange hautement visible intégrées sur 3 côtés pour une sécurité accrue afin d’éviter les trébuchements
- Pas de glissement
- Sans silicone donc sûr pour les installations de peinture de véhicule
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 102 x 66 cm |
| Couleur | Noires / orange |
| Longueur (impériale) | 3,3 pi |
| Longueur (métrique) | 102 cm |
| Matériau | Caoutchouc en nitrile |
| Type | Tapis industriel et commercial |
| Largeur (métrique) | 66 cm |