Learn More
DWK Life Sciences Col rodé standard de sécurité, avec filetage
Code produit. 15806921 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Taille du joint:
18 mm
22 mm
28 mm
34 mm
50 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 15806921
Marque: DWK Life Sciences 286592906
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Joints de sécurité rodés DURAN™ pour des exigences de sécurité accrues.
La sécurisation des joints à l’aide de nos produits KECK™ est une méthode bien connue et éprouvée. Afin de répondre aux exigences de sécurité élevées, par exemple en cas de substances dangereuses ou de différences de pression, les joints de sécurité DURAN™ offrent une très bonne protection contre le desserrage accidentel du raccordement. De plus, les joints de sécurité DURAN™ offrent un système permettant de séparer les cônes et les douilles coincés. Cela minimise le risque de casse et les menaces associées. Les manchons filetés DURAN™ offrent également un verrouillage sécurisé avec les noyaux standard DURAN™.
  • Le manchon fileté empêche le desserrage involontaire du joint rodé
  • Les joints rodés fermement installés peuvent être desserrés plus facilement. Le risque de bris de verre et les risques associés sont donc minimisés.
  • Utilisation dans des équipements pour manipuler des substances dangereuses ou travailler avec des différences de pression, par exemple dans la plage de vide élevé
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10/boîte
Description de l’article Utilisation dans des équipements pour manipuler des substances dangereuses ou travailler avec des différences de pression dans la plage de vide élevé ; Lorsque le travail est soumis à des exigences de sécurité accrues ; Installation dans des appareils et dispositifs en verre
Taille du joint 34 mm
Épaisseur (métrique) de paroi 2 mm