Learn More
asecos™ Armoire pour acides et alcali SL-CLASSIC
Code produit. p-8012817 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Dimensions (P x l x H) intérieures:
570 x 485 x 914 mm
570 x 485 x 1869 mm
Nbre d’étagères:
4
6
8
Aucun
Conditionnement:
1 pièce
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Code produit. 15231035
Marque: asecos™ 3060600130608
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Stockage sûr et approuvé de matières dangereuses agressives et non inflammables dans les espaces de travail.
Stockage sûr et approuvé de matières dangereuses agressives et non inflammables dans les espaces de travail
Fonction / construction
  • Construction robuste et durable : corps de l’armoire en tôle d’acier revêtue de poudre, éléments de sécurité assemblés à l’extérieur du compartiment de stockage pour une protection accrue contre la corrosion
  • Deux en un : deux compartiments de stockage séparés hermétiquement permettent le stockage isolé d’acides et de bases dans une armoire
  • Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
  • Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
  • Ventilation : conduits d’air intégrés sans métal prêts à être raccordés à un système d’évacuation technique avec une seule entrée d’air évacué
Certificats
  • type testé conformément à la norme EN 14727
  • Conformité EN 16121/16122
  • Certification GS
Garantie
Cinq ans
Spécification
Certifications/Conformité NF EN 16121/16122, Certifiée GS
Configuration 12 étagères coulissantes (panneau revêtu de résine de mélamine / PP)
Profondeur (métrique) extérieure 603 mm
Profondeur (métrique) intérieure 570 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 570 x 485 x 1869 mm
Dimensions (P x L x H) 603 x 1197 x 1965 mm
Modèle de porte Ailette
À utiliser avec (application) Stockage sécurisé de substances dangereuses corrosives (acides/bases) dans les salles de travail
Hauteur (métrique) extérieure 1965 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1869 mm
Modèle SL.196.120.MV
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères Aucun
Type d’étagère Coulissant
Revêtement de surface Résine de mélamine laminée
Poids (métrique) 291,30 kg
Largeur (métrique) extérieure 1197 mm
Largeur (métrique) intérieure 485 mm
Couleur Gris Clair (RAL 7035)
Profondeur (impériale) extérieure 23.74 in.
Hauteur (impériale) extérieure 77.36 in.
Matériau Panneau, PP
Type de produit Armoire pour acides et alcalis
Largeur (impériale) extérieure 47.13 in.