Learn More
SCAT Capsules de sécurité pour déchets HPLC, V2.0
GREENER_CHOICE
Code produit. 16626214
Click to view available options
Dimensions:
1 x NPT 0,375 po (f)
2 x 2,3 à 3,2 mm dia. ext., 1 x 6,4 à 9 mm dia. int.
3 x 2,3/3,2 mm de D.E.
3 x 1,6 / 2,3 / 3,2 mm de D.E.
4 x 2,3 à 3,2 mm dia. ext., 1 x 6,4 à 9 mm dia. int.
Raccords de 2,3/3,2 mm de dia. ext.
Diamètre du filetage:
GL 45
S40/GL40
S60
S60/61
Comprend:
2 raccords en PFA dia. ext. 2,3/3,2 mm, 2 bouchons d’obturation en PFA, 1 raccord 5,0 à 11,5 mm de dia. int. + connecteur pour filtre d’évacuation
2 x 2,3/3,2 mm dia. ext., 1 x 5,0 à 11,5 mm dia. int. + connecteur pour filtre d’évacuation
3 raccords en PFA 2,3/3,2 mm de dia. ext., 1 bouchon d’obturation en PFA + connecteur pour filtre d’échappement
3 raccords 1,6/2,3/3,2 mm de dia. ext., 3 bouchons d’obturation en PFA, 3 raccords 5,0 à 11,5 mm de dia. int., 3 bouchons d’obturation en PTFE + connecteur pour filtre d’évacuation
3 x 2,3/3,2 mm de dia. ext. + connecteur pour filtre d’échappement
3 x 2,3/3,2 mm de dia. ext., raccord de mise à la terre + connecteur pour filtre d’échappement
4 raccords en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, 4 bouchons borgnes en PFA, 1 raccord 5,0 à 11,5 mm de dia. int., 1 x bouchon borgne en PTFE + raccord pour filtre d’évacuation
4 x 2,3/3,2 mm dia. ext., 1 x 5,0 à 11,5 mm dia. int. + connecteur pour filtre d’évacuation
Raccord pour filtre d’échappement (45° biseauté)
Conditionnement:
1 feuille
1 pièce
Code produit. 16626214
Marque: SCAT 307931
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les capsules de sécurité pour déchets SCAT protègent le personnel et l’environnement des vapeurs de solvants nocives. Avec un filtre d’échappement adapté, elles transforment votre récipient d’élimination en un système fermé sans échappement de vapeurs de solvant.
  • Découvrez la flexibilité du système leader mondial pour la sécurité des solvants
  • Capsule de sécurité pour déchets avec filetage S 60/61 de la nouvelle génération 2.0
  • Protection optimale lors de la collecte de déchets liquides dangereux ou toxiques
  • Système flexible avec raccords et connecteurs de tube de différentes tailles
  • Avec plusieurs options pour connecter différentes tailles de tubes et capillaires
  • Gain de temps lors du changement des récipients de déchets pendant que les tubes sont fixés
  • Résistant aux milieux agressifs
  • Corps en PTFE à rotation libre sur 360° : permet un changement facile du récipient sans distorsion de la tubulure
  • Corps avec joint FKM intégré : permet une connexion hermétique à l’ouverture du récipient et s’adapte facilement même aux surfaces en verre robustes. Une couche de PTFE supplémentaire protège le joint d’un contact direct avec les solvants.
  • Raccords en PFA : conception améliorée pour une connexion facile à la tubulure - excellente résistance chimique - classification d’inflammabilité V-0 (UL-94)
  • PTFE de qualité médicale : excellente résistance chimique conforme aux exigences de la FDA pour la sécurité alimentaire
  • Classification d’inflammabilité V-0 (UL-94)
  • Étiquette d’insertion : marquage des flacons avec des descriptions individuelles
  • Bouchon à vis en PPS autoclavables / stérilisables jusqu’à 200°C - classification d’inflammabilité V-0 (UL-94)
  • Conception ergonomique : amélioration de la stabilité et de la construction - amélioration de la manipulation - installation facile - échange intelligent
  • Vaste gamme d’accessoires facultatifs : filtres d’évacuation, utilisation en entonnoir, contrôle de niveau empêchant les débordements de récipients
Spécification
Diamètre (métrique) interne 55.5 mm
Longueur (métrique) 61 mm
À utiliser avec (équipement) Récipient d’élimination des déchets
Comprend 4 x 2,3/3,2 mm dia. ext., 1 x 5,0 à 11,5 mm dia. int. + connecteur pour filtre d’évacuation
Matériau PTFE
Dimensions 4 x 2,3 à 3,2 mm dia. ext., 1 x 6,4 à 9 mm dia. int.
Diamètre du filetage S60/61
Filetage (métrique) S60/61
À utiliser avec (application) Système d’élimination des déchets
Type Safety Waste Cap