Learn More
SymLine Collecteur de déchets de sécurité
Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Comprend:
2 x raccords PFA pour capillaires avec (D.E.) 1,6 / 2,3 / 3,2 mm
2 raccords PFA pour capillaires de 1,6/2,3/3,2 mm (dia. ext.), 1 connecteur de tube pour tubes de 5 à 11,5 mm (dia. int.)
3 raccords PFA pour capillaires de 1,6 / 2,3 / 3,2 mm (dia. ext.)
4 x raccords PFA pour capillaires avec (D.E.) 1,6 / 2,3 / 3,2 mm
4 raccords en PFA pour capillaires de 1,6/2,3/3,2 mm (dia. ext.), 1 connecteur de tube pour tubes de 5 à 11,5 mm (diam. int.)
5 raccords PFA pour capillaires de 1,6 / 2,3 / 3,2 mm (dia. ext.)
7 x raccords PFA pour capillaires avec (D.E.) 1,6 / 2,3 / 3,2 mm
Conditionnement:
1 kit
Description
Les collecteurs de déchets SymLine Safety acheminent les tubes de déchets de votre système HPLC directement dans le système d'élimination. Un choix de plusieurs raccords vous offre une liberté totale. Les raccords pour différents diamètres de capillaires sont inclus dans la livraison.
- Fabriqués en PTFE-EL conducteur d'électricité pour éviter les décharges d'électricité statique
- Disponible avec différents nombres de raccords de tubes
- A utiliser sur un système de tuyaux SymLine pour l'évacuation des liquides
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Capillaries with (OD) 1.6/2.3/3.2 mm |
| Comprend | 7 x raccords PFA pour capillaires avec (D.E.) 1,6 / 2,3 / 3,2 mm |
| Matériau | PTFE-EL |
| Diamètre du filetage | GL45 |
| Type | Collecteur de déchets de sécurité |
| Couleur | Noir |