Learn More
Sartorius™ Armoires de sécurité pour la pesée
Shop All Sartorius Products
Click to view available options
Débit:
Vitesse frontale de .057 m3/s à 0,35 m/s avec connexion directe, vitesse frontale de .062 m3/s à 0,35 m/s avec connexion via le filtre du ventilateur
Vitesse frontale de .066 m3/s à 0,35 m/s avec connexion directe ; vitesse frontale de .072 m3/s à 0,35 m/s avec connexion via un filtre de ventilateur
Vitesse frontale de .076 m3/s à 0,35 m/s avec connexion directe ; vitesse frontale de .083 m3/s à 0,35 m/s avec connexion via un filtre de ventilateur
Vitesse frontale de .089 m3/s à 0,35 m/s avec connexion directe ; vitesse frontale de .095 m3/s à 0,35 m/s avec connexion via un filtre de ventilateur
Largeur (métrique):
890 mm
1230 mm
Unit Size:
1 pièce
Description
- La balance et l’armoire de pesée sont parfaitement adaptées l’une à l’autre
- Protection optimale du personnel : zone confinée autour de la balance de laboratoire pour empêcher que de l’air ou de fines particules de poudre ne s’échappent dans la zone de travail du personnel
- Résultats de pesée fiables : flux d’air quasiment sans turbulences, résultats de pesée cohérents et reproductibles.
- Verre acrylique transparent avec une vue parfaite de la balance et de l’échantillon à peser
- La base extrêmement stable, en granit noir, absorbe les vibrations
- Vous pouvez mettre au rebut les matériaux contaminés dans un système à double sachet en toute sécurité
- Le système d’alarme étalonné du débit d’air dispose d’une fonction de journal d’audit pour déclencher une alarme lorsque la vitesse d’écoulement de l’air chute en dessous d’un seuil défini
Specifications
Specifications
| Matériau | Verre acrylique |
| Alimentation en air | Constante |
| Profondeur (métrique) | 750 mm |
| Débit | Vitesse frontale de .089 m3/s à 0,35 m/s avec connexion directe ; vitesse frontale de .095 m3/s à 0,35 m/s avec connexion via un filtre de ventilateur |
| À utiliser avec (application) | Garantissez un environnement de travail sûr pour le personnel de laboratoire sans sacrifier l’ergonomie ou la précision de la pesée |
| Hauteur (métrique) | 770 mm |
| Largeur (métrique) | 1230 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction