Learn More
SCAT™ HPLC Safety Caps, V2.0
GREENER_CHOICE
Code produit. 18686488 Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Matériau:
PTFE
Polypropylène
Diamètre du filetage:
GL 28
GL 45
GL/S40
GL45
GL 45
Comprend:
1 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air
1 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air inclinée 90°
1 raccord de 4 mm de dia. ext. en PTFE, soupape à air
2 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air
2 raccords en PFA de dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, bouchon d’obturation en PFA, soupape à air
2 raccords en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air inclinée 90°
3 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air
4 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air
6 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air
Bouchon de sécurité III : 1 soupape à air, 1 indicateur de remplacement, 3 raccords en PP de 1,6/2,3/3,3 mm de dia. ext., 2 bouchons borgnes en PP, 1 champ d’étiquetage
Bouchon de sécurité II : 1 soupape à air, 1 indicateur de remplacement, 2 raccords en PP de 1,6/2,3/3,3 mm de dia. ext., 1 bouchon borgne en PP, 1 champ d’étiquetage
Soupape à air, indicateur de remplacement, 4 raccords en PFA (1,6 mm de dia. ext.), 4 raccords en PFA (2,3 mm de dia. ext.), 4 raccords en PFA (3,2 mm de dia. ext.), 3 bouchons borgnes en PFA, champ d’étiquetage
Förpackningsstorlek
1 feuille
1 pièce
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18686488
missing translation for 'mfr': SCAT™ 307909PP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Ces bouchons de sécurité pour HPLC vous permettent d’extraire vos solvants en toute sécurité des flacons et des réservoirs sans vous exposer à des gaz et des vapeurs de solvants dangereux. Complet avec soupape à air intégrée pour l’égalisation de la pression.
Les capsules de sécurité V2.0 SCAT™ offrent une sécurité maximale pour votre distribution de solvants HPLC.
  • Des matériaux de haute qualité garantissent une sécurité maximale pour le laboratoire et le personnel
  • Capsule à vis rotatif à 360° et autoclavable jusqu’à 200°C pour une flexibilité maximale
  • Construction stable pour une sécurité optimale et une manipulation aisée
  • Résistance chimique aux solvants organiques agressifs
  • Design attractif et disposition claire des connexions
  • Design amélioré pour faciliter la connexion des capillaires en différentes couleurs
  • Soupape à air libre avec indicateur de changement inclus avec chaque capsule de sécurité
Specifikationer
À utiliser avec (équipement) Flacon de laboratoire
Comprend Bouchon de sécurité II : 1 soupape à air, 1 indicateur de remplacement, 2 raccords en PP de 1,6/2,3/3,3 mm de dia. ext., 1 bouchon borgne en PP, 1 champ d’étiquetage
Matériau Polypropylène
Diamètre du filetage GL45
À utiliser avec (application) Systèmes HPLC
Type Bouchon de sécurité SafetyCap
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.