Learn More
HALYARD™ SAFEVIEW™ Lunettes de protection, lunettes assemblées
Code produit 30274753 Tous les produits Halyard Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30274753 50 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30274753 Fournisseur HALYARD™ Code fournisseur SV50A
Expédition estimée: 11-12-2026
SAFEVIEW™ Les lunettes de protection protègent les yeux en cas d'éclaboussures ou de projections. Légères et sans latex, ces lunettes s'adaptent confortablement à la plupart des lunettes de vue et sont disponibles dans une variété de montures colorées.
  • HALYARD™ SAFEVIEW™ Les lunettes de protection offrent une protection oculaire fiable aux professionnels de la santé et aux autres utilisateurs dans les environnements où des éclaboussures ou des projections peuvent se produire.
  • À utiliser dans des situations pouvant impliquer des éclaboussures ou des projections.
  • Homologué comme EPI de catégorie II, pour les risques modérés
  • Conception légère pour réduire la fatigue et augmenter le confort d'utilisation
  • Les cadres colorés plaisent à des personnes aux préférences variées
  • Conçues pour être facilement portées par-dessus la plupart des lunettes de vue.
  • Fabriqué à partir de matériaux en caoutchouc naturel sans latex et sans DEHP
  • Film pour lentilles : polyester transparent ; Cadres : polypropylène
Spécification
Certifications/Conformité Reglamento EPI 2016/425 (categoría EPI II)
Revêtement de la lentille Sans revêtement
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Lunettes de protection avec lunettes de protection
Couleur de la monture Couleurs associées
Nbre par carton 50
Quantité 50
Nb par paquet 10
Dimensions Taille unique
Jetable Usage limité
Lens Material Polyester
Protection UV Néant
Frame Type Étalon
Autoclavable Non autoclavable