Learn More
HALYARD™ SAFEVIEW™ Lunettes de protection, montures uniquement
Code produit 30274745 Tous les produits Halyard Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30274745 100 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30274745 Fournisseur HALYARD™ Code fournisseur SV100F
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
SAFEVIEW™ Les lunettes de protection protègent les yeux en cas d'éclaboussures ou de projections. Légères et sans latex, ces lunettes s'adaptent confortablement à la plupart des lunettes de vue et sont disponibles dans une variété de montures colorées.
  • HALYARD™ SAFEVIEW™ Les lunettes de protection offrent une protection oculaire fiable aux professionnels de la santé et aux autres utilisateurs dans les environnements où des éclaboussures ou des projections peuvent se produire.
  • À utiliser dans des situations pouvant impliquer des éclaboussures ou des projections.
  • Homologué comme EPI de catégorie II, pour les risques modérés
  • Conception légère pour réduire la fatigue et augmenter le confort d'utilisation
  • Les cadres colorés plaisent à des personnes aux préférences variées
  • Conçues pour être facilement portées par-dessus la plupart des lunettes de vue.
  • Fabriqué à partir de matériaux en caoutchouc naturel sans latex et sans DEHP
  • Film pour lentilles : polyester transparent ; Cadres : polypropylène
Spécification
Certifications/Conformité Reglamento EPI 2016/425 (categoría EPI II)
Couleur Transparent
Type de produit Monture de rechange
Couleur de la monture Couleurs associées
Nbre par carton 100
Quantité 100
Nb par paquet 10
Dimensions Taille unique