Description
- HALYARD™ SAFEVIEW™ Les lunettes de protection offrent une protection oculaire fiable aux professionnels de la santé et aux autres utilisateurs dans les environnements où des éclaboussures ou des projections peuvent se produire.
- À utiliser dans des situations pouvant impliquer des éclaboussures ou des projections.
- Homologué comme EPI de catégorie II, pour les risques modérés
- Conception légère pour réduire la fatigue et augmenter le confort d'utilisation
- Les cadres colorés plaisent à des personnes aux préférences variées
- Conçues pour être facilement portées par-dessus la plupart des lunettes de vue.
- Fabriqué à partir de matériaux en caoutchouc naturel sans latex et sans DEHP
- Film pour lentilles : polyester transparent ; Cadres : polypropylène
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Reglamento EPI 2016/425 (categoría EPI II) |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Objectif de protection oculaire |
| Nbre par carton | 250 |
| Quantité | 250 |
| Nb par paquet | 25 |
| Dimensions | Taille unique |
| Jetable | Usage unique |
| Autoclavable | Non autoclavable |