Learn More
MEDICOM Surbottes Safewear High Waterproof avec semelle
Code produit 31781346 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Universel
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31781346 Universel 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31781346 Fournisseur MEDICOM Code fournisseur 10.204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.36€
    146.80€ / 200 pièces
    Économisez 18.56€
    11% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Les surchaussures peu imperméables offrent une protection totale contre l’humidité et l’adhérence, même sur les sols mouillés.
  • Fabriqué en PE embossé, le surbot est 100 % étanche : testé selon la méthode EN ISO 811 pour la résistance à la pénétration de l’eau sous pression
  • La semelle assure une bonne adhérence au sol, même sur les surfaces humides
  • Excellente résistance à l’abrasion, même lors d’une utilisation prolongée : testée selon la méthode EN ISO 12947-2
  • Modèle renforcé en PE embossé de 200 μm
  • Sa conception en forme de pied (anatomique) permet un ajustement facile, même dans des positions inconfortables
  • La surbotte couvre entièrement la chaussure et le mollet de l’utilisateur, pour des tailles allant de 34 à 48
  • Deux élastiques serrants assurent un excellent soutien à la cheville et sous le genou, empêchant la surbotte de glisser sur le mollet
Spécification
Couleur Blanc
Matériau Polyéthylène
Dimensions Universel
Sexe Unisexe
Waterproof Oui
Type de produit Overboot