Learn More
MEDICOM Surbottes Safewear Low Waterproof avec semelle
Code produit 31781294 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Universel
Conditionnement:
400 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31781294 Universel 400 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31781294 Fournisseur MEDICOM Code fournisseur 10.202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    246.06€
    218.44€ / 400 pièces
    Économisez 27.62€
    11% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Les surchaussures peu imperméables offrent une protection totale contre l’humidité et l’adhérence, même sur les sols mouillés.
  • Fabriqué en PE embossé, le surchargement est 100 % étanche : testé selon la méthode de résistance à la pénétration d’eau EN ISO 811 sous pression
  • La semelle offre une bonne adhérence au sol, même sur les surfaces mouillées
  • Excellente résistance à l’abrasion même lors d’une utilisation prolongée : testée selon la méthode EN ISO 12947-2
  • Modèle renforcé en PE embossé de 200 μm
  • Sa conception en forme de pied (anatomique) assure un ajustement facile pour l’utilisateur, même dans des positions inconfortables
  • La surbotte couvre entièrement les chaussures de l'utilisateur, allant de 34 à 48
  • L’élastique assure un excellent soutien de la cheville
Spécification
Couleur Blanc
Matériau Polyéthylène
Dimensions Universel
Sexe Unisexe
Waterproof Oui
Type de produit Overboot