Learn More
MEDICOM Salopettes à col PP Safewear, fermeture éclair
Code produit 31781323 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XXXXL
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31781323 XXXXL 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31781323 Fournisseur MEDICOM Code fournisseur 40.101/07
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.49€
    40.38€ / 25 pièces
    Économisez 5.11€
    11% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
La combinaison en polypropylène SAFEWEAR est légère et respirante, avec fermeture éclair et col, idéale pour l’hygiène et les programmes HACCP.
  • Les combinaisons d'hygiène à usage unique protègent l'environnement de travail contre les particules provenant du corps de l'opérateur (balances, cheveux, sueur, etc.).
  • Ils conviennent aux approches HACCP,
  • Ils permettent à l’opérateur de se protéger des risques liés à la saleté liée à l’activité qu’il effectue
Spécification
Type de produit Salopettes à usage unique
Dimensions XXXXL
Sexe Unisexe
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de taille Étalon
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot À collier
Type de cagoule Collier standard
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de couture Soudé
Stérilité Non stérile
Résistance Aucun