Learn More
MEDICOM Safewear PP Blase 40 g/m2, fermeture éclair
Code produit 31781374 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31781374 Standard 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31781374 Fournisseur MEDICOM Code fournisseur 40.635/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.81€
    54.87€ / 50 pièces
    Économisez 6.94€
    11% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
La blouse d’hygiène en polypropylène est confortable et légère, avec des poignets élastiques et une fermeture éclair pour limiter les risques mineurs de saleté.
  • Les blouses d'hygiène à usage unique protègent l'environnement de travail contre les particules provenant du corps de l'opérateur (écailles, cheveux, sueur, etc.)
  • Ils conviennent aux processus HACCP
  • Ils permettent à l’opérateur de se protéger contre les risques de saleté liés à l’activité qu’il effectue
Spécification
Dimensions Standard
Type de produit Blouse d’isolement
Matériau Polypropylène
Couleur Bleu
Type de bouchon Fermeture à glissière
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Type de manchette Élastique