missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Safinamide, MedChemExpress

Code produit. 16418188
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16418188

Marque: Medchem Express HY7005710mg

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Safinamide is a potent, selective, and reversible monoamine oxidase B (MAO-B) inhibitor (IC50=0.098 μM) over MAO-A (IC50=580 μM).

Safinamide also blocks sodium channels and modulates glutamate (Glu) release, showing a greater affinity at depolarized (IC50=8 μM) than at resting (IC50=262 μM) potentials. Safinamide has neuroprotective and neurorescuing effects and can be used for the study of parkinson disease, ischemia stroke etc.al.

Spécification

Nom chimique ou matériau Safinamide
CAS 133865-89-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H19FN2O2
Quantité 10 mg
Synonyme FCE 26743 EMD 1195686
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (330.75 mM)
SMILES O=C([C@@H](NCC1=CC=C(OCC2=CC(F)=CC=C2)C=C1)C)N
Poids moléculaire (g/mol) 302.34
Poids de la formule 302.34
Pourcentage de pureté 99.89%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis