Learn More
Safinamide, MedChemExpress
Code produit. 16444087
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Code produit. 16444087
Marque: Medchem Express HY70057
MedChemExpress Safinamide is a potent, selective, and reversible monoamine oxidase B (MAO-B) inhibitor (IC50=0.098 μM) over MAO-A (IC50=580 μM).
Safinamide also blocks sodium channels and modulates glutamate (Glu) release, showing a greater affinity at depolarized (IC50=8 μM) than at resting (IC50=262 μM) potentials. Safinamide has neuroprotective and neurorescuing effects and can be used for the study of parkinson disease, ischemia stroke etc.al.
Spécification
Nom chimique ou matériau Safinamide
CAS 133865-89-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H19FN2O2
Quantité 50 mg
Synonyme FCE 26743 EMD 1195686
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (330.75 mM)
SMILES O=C([C@@H](NCC1=CC=C(OCC2=CC(F)=CC=C2)C=C1)C)N
Poids moléculaire (g/mol) 302.34
Poids de la formule 302.34
Pourcentage de pureté 99.89%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.