Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Coloration à la safranine
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
Conditionnement:
1L
Description
- Pro-Lab Diagnostics offre toute une gamme de solutions de coloration microbiologique concentrées et prêtes à l’emploi. Les solutions sont proposées en plusieurs formats pratiques et économiques.
- Fabriquée conformément à l’ensemble des exigences réglementaires en vigueur
- Marquage CE
- Techniques de contrôle qualité et de filtration strictes avant la mise sur le marché
- Une gamme de kits de coloration pratiques est également disponible pour la coloration de Gram, TB et Cryptosporidium
Spécification
Spécification
| Type de solution | Réactif |
| Type | Safranine |
| Quantité | 500 ml |
| Certifications/Conformité | (CE) N° 1907/2006, annexe II, (UE) N° 453/2010, marquage CE |
| Format | Liquide |
| À utiliser avec (application) | Pour la coloration de Gram |
| Couleur | Rouge foncé |
| Point d’ébullition | 78 à 100deg;C |
| Composition | Éthanol 10-lt;25 %, Méthanol 1-lt;2,5 %, Glycérol 1-lt;2,5 % |
| Conditions de stockage | lt; 20deg;C |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Safranin
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol, methanol