Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Coloration à la safranine
Code produit. p-8009953
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
Conditionnement:
1L
Code produit. 12871813
Marque: Pro-Lab Diagnostics™ PL.7012
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
À utiliser pour la coloration de Gram des bactéries. La coloration à la safranine Pro-Lab Diagnostics™ est prête à l’emploi.
  • Pro-Lab Diagnostics offre toute une gamme de solutions de coloration microbiologique concentrées et prêtes à l’emploi. Les solutions sont proposées en plusieurs formats pratiques et économiques.
  • Fabriquée conformément à l’ensemble des exigences réglementaires en vigueur
  • Marquage CE
  • Techniques de contrôle qualité et de filtration strictes avant la mise sur le marché
  • Une gamme de kits de coloration pratiques est également disponible pour la coloration de Gram, TB et Cryptosporidium
Spécification
Type de solution Réactif
Type Safranine
Quantité 500 ml
Certifications/Conformité (CE) N° 1907/2006, annexe II, (UE) N° 453/2010, marquage CE
Format Liquide
À utiliser avec (application) Pour la coloration de Gram
Couleur Rouge foncé
Point d’ébullition 78 à 100deg;C
Composition Éthanol 10-lt;25 %, Méthanol 1-lt;2,5 %, Glycérol 1-lt;2,5 %
Conditions de stockage lt; 20deg;C
Type de coloration Coloration de Gram
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Safranin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol, methanol