Learn More
R&L Enterprises™ Tiges en acier inox brillant
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Diamètre (métrique) interne:
10 mm
12,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable |
| Longueur (métrique) | 750 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 12,5 mm |
| Type de produit | Tige |
| Description | Filetés |
| À utiliser avec (application) | Pour support rectangulaire |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction