Learn More
Saint Gobain Life Sciences Film de fluoropolymère Chemfluor™
Click to view available options
Longueur (impériale):
50 pieds
Conditionnement:
15m
Description
- Résistante aux produits chimiques et à la corrosion
- Surface non adhésive
- Non poreuse et non absorbante
- Dimensions : 50 pi × 6 po
Spécification
Spécification
| Applications | Doublure ou revêtement idéal pour étagères, tiroirs, tables, plateaux, plaques de vidange et éviers |
| Longueur (impériale) | 50 pieds |
| Type de produit | Film d’emballage |
| Largeur (impériale) | 6 po |
| Largeur (métrique) | 15cm |
| Longueur (métrique) | 15.2 m |
| Matériau | PTFE |
| Épaisseur | 0,005 in |