Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tiges d’agitation en PTFE pliables Chemware™
Click to view available options
Longueur (métrique):
20 mm
30mm
40 mm
Diamètre (métrique):
0,6cm
0,8cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Résistance à la chaleur jusqu’à 288°C (550°F)
- Complètement inerte aux réactifs très corrosifs
- Propriétés anti-adhésives pour faciliter le nettoyage
- Produit incassable
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) | 0,25 in |
| Comprend | Insert en acier complètement clos |
| Longueur (impériale) | 8 po |
| Diamètre (métrique) | 0,6cm |
| Longueur (métrique) | 20 mm |
| Matériau | PTFE (polytétrafluoroéthylène) |
| Quantité | À l’unité |
| Type | Stirring Rod |