Learn More
Saint Gobain Life Sciences Pierres bouillantes en PTFE Chemware™
Description
Utilisez ces puces en PTFE pour favoriser une ébullition douce et efficace et empêcher la surchauffe des liquides hautement volatils. Les pierres bouillantes en PTFE Chemware™ Saint Gobain Performance Plastics™ ne sont pas affectées par les acides, les hydrocarbures, les cétones, les esters, les alcools ou les alcalis.
- Idéal pour les méthodes d’extraction en continu
- Chimiquement inerte et non affecté1 par les acides, hydrocarbures, cétones, esters, alcools ou alcalis
- Non contaminant, ne montrent aucune trace d’acidité ou d’alcalinité
- Ne rayera pas ni n’abrasera la verrerie
- Ne laissent aucun résidu de poudre
- Flacons en plastique de 16 oz. (450 g)
1À des températures supérieures à 260°C (500°F), quelques produits chimiques à forte concentration ont été signalés réactifs au PTFE. Il s’agit notamment du NaOH ou KOH 80 %, des hydrures métalliques (comme les boranes), du chlorure d’aluminium, de l’ammoniac et de certaines amines et imines. En outre, une attaque oxydative lente par 70 % d’acide nitrique sous pression à 250°C (480°F) a été observée. Des tests spéciaux sont nécessaires lorsque des conditions extrêmes de réduction ou d’oxydation sont approchées.
Spécification
Spécification
| Type | Pierre bouillante |
| Matériau | PTFE |
| Description | Pierres bouillantes |
| À utiliser avec (équipement) | Colonnes de distillation |
| Quantité | 450 g (16 oz) |