Learn More
Saint-Gobain Policemen résine de fluoropolymère en PTFE Chemware™
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 cm
15 cm
20 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pointe biseautée et extrémité coupée en diagonale
- Résiste à la corrosion
- Inerte et non contaminante
- Résiste à une température de 288°C (550°F)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Spatule, Policemen |
| À utiliser avec (application) | Transfert et raclage délicats de précipités et de résidus |
| Longueur (impériale) | 6 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0.28 in. |
| Diamètre (métrique) externe | 0.023 cm |
| Comprend | Pointe biseautée et extrémité coupée en diagonale |
| Matériau | Résine en polymère fluoré PTFE |
| Longueur (métrique) | 15 cm |