Learn More
Saint Gobain Life Sciences Billes solides en PTFE Chemware™
Click to view available options
Diamètre (métrique):
3 mm
6 mm
9,5 mm
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Pour l’emballage de colonne et comme billes de mélange
- Inertes à la plupart des liquides et vapeurs
- Utilisable à 220°C (428°F)
Spécification
Spécification
| Type | Boiling Stone |
| Matériau | PTFE |
| Diamètre (métrique) | 6 mm |