Learn More
Saint-Gobain Verres de montre en PTFE Chemware™
Click to view available options
Diamètre (métrique):
5 cm
Capacité (métrique):
11 ml
Unit Size:
1 pièce
Description
Utilisées pour la pesée, la cristallisation et le séchage
Compatibles chimiquement avec pratiquement tous les produits chimiques et solvants industriels ; les exceptions incluent les métaux alcalins fondus, le fluor et les agents fluorés forts.
- Toutes les tailles sont moulées selon le même contour pour faciliter l’empilement
- Non contaminant, anti-adhésif
- Servent également de couvercles de bécher pour les béchers Griffin en PTFE Chemware (série 05-586-1)
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 11 ml |
| Matériau | PTFE |
| Forme | Rond |
| Type | Verre de montre |
| À utiliser avec (application) | Cristallisation et séchage, utilisées comme couvercles de bécher, pesée |
| À utiliser avec (équipement) | Pour béchers de 50 ml |
| Diamètre (impériale) | 1,96 in |
| Diamètre (métrique) | 5 cm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction