Learn More
Saint Gobain Life Sciences Anneaux de Raschig Chemware™
Code produit. 12301409
Click to view available options
Diamètre (métrique) extérieur:
0,3cm
0,6cm
Longueur (métrique):
0,3cm
0,6cm
Conditionnement:
300 pièces
500 pièces
Code produit. 12301409
Marque: Saint Gobain Life Sciences D1069134
À utiliser avec les pompes de distillation dans les procédés chimiques et les applications de transfert de liquides ou de gaz
Remplissage pour colonnes de distillation et épurateurs. Chimiquement inerte à l’exception des métaux alcalins fondus, du fluor et des agents de fluoration forts. Surface élevée par unité de volume. Résistance minimale au débit de gaz et de liquide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Pour les procédés chimiques et les applications de transfert de liquides ou de gaz
Longueur (métrique) 0,6cm
Type Anneau de Raschig Chemware™
Matériau PTFE
À utiliser avec (équipement) Pour colonnes de distillation
Diamètre (métrique) extérieur 0,6cm
Longueur (impériale) 0,2 in
Diamètre (impériale) extérieur 0,2 in