Learn More
Saint Gobain Life Sciences Anneaux de Raschig Chemware™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diamètre (métrique) extérieur:
0,3cm
0,6cm
Longueur (métrique):
0,3cm
0,6cm
missing translation for 'unitSize'
300 pièces
500 pièces
Description
Remplissage pour colonnes de distillation et épurateurs. Chimiquement inerte à l’exception des métaux alcalins fondus, du fluor et des agents de fluoration forts. Surface élevée par unité de volume. Résistance minimale au débit de gaz et de liquide.
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (application) | Pour les procédés chimiques et les applications de transfert de liquides ou de gaz |
| Longueur (métrique) | 0,6cm |
| Type | Anneau de Raschig Chemware™ |
| Matériau | PTFE |
| À utiliser avec (équipement) | Pour colonnes de distillation |
| Diamètre (métrique) extérieur | 0,6cm |
| Longueur (impériale) | 0,2 in |
| Diamètre (impériale) extérieur | 0,2 in |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction