Learn More
Saint-Gobain Sacs d’échantillonnage de gaz en PVF Chemware™ Tedlar™
Code produit. p-41510
Click to view available options
Capacité (métrique):
8,1 l
Comprend:
Vanne Marche/Arrêt
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12576416
Marque: Saint-Gobain D1075011
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Good for use with carbon monoxide, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, radon and mercaptans
Can also be used for liquid sampling, when supported with tray and for gas sampling trains.
  • 0.07 in. (2mm) thick PVF
  • Sealed on all four sides
  • Second outboard seal not required
Informations sur la commande
Available with either a nickel-plated brass ON/OFF valve which accepts 0.25 in. (6.35mm) I.D. flexible tubing, or with a PTFE/silicone septum fitting in a polypropylene housing for use with a hypodermic needle
Compliance
EPA cited, Title 40CFR, Part 60, App A Method 18.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 8,1 l
Certifications/Conformité EPA, 40CFR, Part 60, App A Method 18
À utiliser avec (application) Carbon monoxide, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, radon and mercaptans
Comprend Vanne Marche/Arrêt
Matériau PVDF
Épaisseur (métrique) 2 mm
Épaisseur (impériale) 70 mil
Dimensions (L x l) 15 x 15 in. (38 x 38cm)
Longueur (impériale) 15 in
Longueur (métrique) 38 cm
Largeur (impériale) 15 in
Largeur (métrique) 38 cm
Type de produit Gas Sampling Bag