Learn More
Saint-Gobain Tubulure chimique Norprene™
Code produit. 11994488
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,188 in
Conditionnement:
15 pièces
Code produit. 11994488
Marque: Saint-Gobain 9571611
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tube Norprène Chemical
• Applications: transfert de produits sensibles, particulièrement recommandé pour une utilisation sur pompe péristaltique
• Caractéristiques: âme intérieure ultra-lisse, sans plastifiant, résiste à l'absorption / adsorption de fluides aqueux, aux désinfectants chimiques et également aux bases, sels, cétones et alcools, longue durée de vie sur pompe
• Péristaltique (peut être stérilisé jusqu'à 5 cycles sans que ses performances ne soient altérées)
• Certifications: conforme FDA (alimentaire)
• Stérilisation: 141°C pendant 30 min à 1 bar
• Température: -60 à 74°C
• Sans DEHP
• Tube Norprène Chemical
Spécification
Diamètre (impériale) interne 0,188 in
Matériau Norprene
Diamètre (impériale) externe 5/16 po
Longueur totale (impériale) 50 pi
Épaisseur (impériale) 0,0625 in
Pression maximale 29°psi