Learn More
Saint-Gobain Tubulure pour carburant et lubrifiant Tygon™, formule F-4040 -A.
Click to view available options
Diamètre (impériale) externe:
3/8 po
Pression maximale:
30°psi
Épaisseur (impériale):
0,0625 in
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pour le transport de l’essence, des huiles de chauffage, du kérosène et des liquides de refroidissement à base de glycol.
- Résiste au gonflement, à la fissuration et à la fragilisation
- Compatible avec la plupart des produits à base de pétrole
- Résistant à l’ozone et à la lumière UV
- L’extractibilité minimale protège les liquides manipulés et les contacts des liquides avec l’équipement
- Ne pas utiliser avec des acides forts ou des alcalis ; ne pas utiliser en cas de contact avec des aliments ou des boissons
- Couleur jaune distinctive
Informations sur la commande
Dureté mesurée au duromètre : Shore A, 57. En bobine de 50 pieds (15 m).
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) interne | 1/4 po |
| Matériau | Tygon |
| Diamètre (impériale) externe | 3/8 po |
| Longueur totale (impériale) | 50 pieds |
| Épaisseur (impériale) | 0,0625 in |
| À utiliser avec (application) | Pour le transport de l’essence, des huiles de chauffage, du kérosène et des liquides de refroidissement à base de glycol |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -37°C |
| Couleur | Jaune |
| Pression maximale | 30°psi |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 74°C |