Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure médicale Tygon™ ND 100-65
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,063 in
5/32 po
0,188 in
5/16 po
Diamètre (impériale) externe:
0,188 in
7/32 po
0,25 in
3/8 po
0,5 in
Longueur totale (impériale):
50 pieds
Épaisseur (impériale):
1/16 po
1/32 po
3/32 po
Conditionnement:
1 pièce
15m
Description
- Crystal clear for easy visualization of fluid flow
- For contact with bodily fluids
- Non-wetting surface permits complete drainage
- Non-hemolytic and non-pyrogenic
- Withstands EtO, gas and gamma sterilization
- Minimally invasive devices
- Blood and IV solutions
- Dialysis equipment
- Wound drainage
- Inhalation equipment
- Chemotherapy drug delivery
- Kidney dialysis pumps
- Peristaltic pumps
- Catheters
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 10993, USP including cytotoxicity, hemocompatibility, genotoxicity, and Class VI |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 5/32 po |
| Diamètre (métrique) interne | 4 mm |
| Matériau | Sans DEHP |
| Diamètre (impériale) externe | 7/32 po |
| Diamètre (métrique) externe | 5,53 mm |
| Longueur totale (impériale) | 50 pieds |
| Longueur totale (métrique) | 15,2 m |
| Épaisseur (impériale) | 1/32 po |
| Afficher plus |