Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure médicale Tygon™ ND 100-65
Code produit. p-4709524
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,063 in
5/32 po
0,188 in
5/16 po
Diamètre (impériale) externe:
0,188 in
7/32 po
0,25 in
3/8 po
0,5 in
Longueur totale (impériale):
50 pieds
Épaisseur (impériale):
1/16 po
1/32 po
3/32 po
Conditionnement:
1 pièce
15m
Code produit. 12316839
Marque: Saint Gobain Life Sciences ADF00003
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tygon™ ND 100-65 Medical Tubing for blood contact medical devices where non-DEHP plasticized materials are required.
  • Crystal clear for easy visualization of fluid flow
  • For contact with bodily fluids
  • Non-wetting surface permits complete drainage
  • Non-hemolytic and non-pyrogenic
  • Withstands EtO, gas and gamma sterilization
  • Minimally invasive devices
  • Blood and IV solutions
  • Dialysis equipment
  • Wound drainage
  • Inhalation equipment
  • Chemotherapy drug delivery
  • Kidney dialysis pumps
  • Peristaltic pumps
  • Catheters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 10993, USP including cytotoxicity, hemocompatibility, genotoxicity, and Class VI
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,063 in
Diamètre (métrique) interne 1,6 mm
Matériau Sans DEHP
Diamètre (impériale) externe 0,188 in
Diamètre (métrique) externe 4,8 mm
Longueur totale (impériale) 50 pieds
Longueur totale (métrique) 15,2 m
Épaisseur (impériale) 1/16 po
Épaisseur (métrique) 1.5875 mm
À utiliser avec Medical device manufacturers
Température min. de fonctionnement (impériale) -44°F
Température min. de fonctionnement (métrique) -42°C
Quantité d’emballage 1 de chaque
Propriétés de résistance 185 lb-f/in
Stérilité Non stérile
Couleur Clear
Dureté 65 (Shore A)
Flexibility 5 mm bend radius
Pression maximale 100 psi
Niveau de vide 29,9 po-Hg (à 73°F)
Max. Operating Temperature (English) 165°F
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C
Type de produit Tubing