Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure à boissons Tygon S3™, formule B-44-3
Code produit. 15440813
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
4,8 mm
6,4 mm
9,5 mm
Diamètre (métrique) externe:
9,5 mm
12,7 mm
Longueur totale (métrique):
15,2 m
Pression maximale:
25°psi
34°psi
60°psi
Conditionnement:
15m
Code produit. 15440813
Marque: Saint Gobain Life Sciences AAB00017
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flexible Tygon™ S3™ B-44-3 Tubing for beverage transfer and dispensing.
Tygon S3™ B-44-3 tubing for beverage transfer from Saint-Gobain is phthalate-free and specifically formulated to ensure it does not affect the taste nor odor of liquids moving through it, including soft drinks and juices. It is non-wetting, which allows it to completely drain and flush clean with ease, and its glass-like clarity makes it easy to monitor and adjust the beverage flow during processing.
  • Clear as glass for easy visual monitoring of flow
  • Lightweight and flexible for easy, quick installation
  • Broad chemical resistance
  • Non-wetting properties allow easy cleaning and complete drainage
  • Contains no BPA or phthalates
Typical Applications
  • Food and Beverage transfer
  • Food and Beverage dispensing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Critères FDA CFR Part 175.300, 3-A et NSF, Japon Food Sanitation Law #370/1959, REACH, 1935/2004/CE et 10/2011/UE, 3-A, NSF, Loi japonaise sur l’hygiène alimentaire n° 370/1959, REACH, 1935/2004/CE, 10/2011/UE
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,25 in
Diamètre (métrique) interne 6,4 mm
Matériau Thermoplastique
Diamètre (impériale) externe 0,37 in
Diamètre (métrique) externe 9,5 mm
Longueur totale (impériale) 50 pieds
Longueur totale (métrique) 15,2 m
Épaisseur (impériale) 0,062 in
Épaisseur (métrique) 1,6 mm
Allongement 390 %
À utiliser avec Food and beverage dispensing
À utiliser avec (application) Distribution de boissons, Bag-in-box, transformation de produits laitiers, distribution d’aliments, transfert de boissons
Température min. de fonctionnement (impériale) -49°F
Température min. de fonctionnement (métrique) -45°C
Quantité d’emballage 1 de chaque
Propriétés de résistance 250 lb-f/in
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Dureté 63 (Shore A)
Flexibility 26 mm bend radius
Pression maximale 34°psi
Niveau de vide 25 po. Hg (à 73°F)
Max. Operating Temperature (English) 165°F
Max. Operating Temperature (Metric) 79°C
Type de produit Tubing