Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Tygon™ 2375 ultra résistante aux produits chimiques
Code produit. 11984438
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,063 in
0,188 in
0,625 in
0.31 in
0.5 in
1/4 po
Diamètre (impériale) externe:
0.4375 in
0.75 in
3/16 po
3/8 po
5/16 po
7/8 po
Épaisseur (métrique):
1,6 mm
1.6 mm
3,2 mm
3,2 mm
Épaisseur (impériale):
0,0625 in
0,125 in
1.6 mm
3.2 mm
Conditionnement:
15m
Code produit. 11984438
Marque: Saint Gobain Life Sciences 9563015
Il en reste null
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilisez cette tubulure dans les secteurs d’activité très réglementés comme l’industrie agroalimentaire, l’hôtellerie et le nettoyage institutionnel. La tubulure résistante aux produits chimiques Saint Gobain Life Sciences Tygon™ formule 2375 offre une combinaison sans égal de résistance chimique, de clarté et de flexibilité.
Utilisez cette tubulure dans les secteurs d’activité très réglementés comme l’industrie agroalimentaire, l’hôtellerie et le nettoyage institutionnel.La tubulure résistante aux produits chimiques Saint-Gobain™ Tygon™ formule 2375 offre une combinaison sans égal de résistance chimique, de clarté et de flexibilité.
  • Tubulure résistant aux produits chimiques pour les applications alimentaires et les boissons
  • Pratiquement non affecté par les acides, les bases, les cétones, les sels et les alcools
  • Excellente résistance chimique
  • Sans DEHP pour une grande pureté
  • Sans plastifiant pour peu de matières extractibles
  • Élimination plus sûre - ne diffuse aucun gaz chlorhydrate nocif et corrosif
  • Surface intérieure plus lisse : assure un meilleur débit et inhibe l’accumulation de particules
  • Faible sorption - minimise la contamination croisée
  • Tubulure transparente pour une meilleure observation
Specifications
Diamètre (impériale) interne 0,188 in
Diamètre (métrique) interne 4,8 mm
Matériau Tygon
Diamètre (impériale) externe 5/16 po
Diamètre (métrique) externe 7,9 mm
Longueur totale (impériale) 50 pieds
Longueur totale (métrique) 15 m
Épaisseur (impériale) 0,0625 in
Épaisseur (métrique) 1,6 mm
Couleur Clear
Type de produit Tubulure de transfert