Spécification
| Nom chimique ou matériau | Salicylamide |
| Note relative au nom | Matrix substance for MALDI-MS |
| CAS | 65-45-2 |
| Point de fusion | 140°C to 144°C |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Quantité | 1 g |
| Formule moléculaire | C7H7NO2 |
| Formule linéaire | 2-(HO)C6H4CONH2 |
| Forme physique | Solide |
| Numéro MDL | MFCD00007978 |
| Afficher plus |