Learn More
Salicylamide, Mikromol™
Code produit 17991946
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17991946 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17991946 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1939.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Salicylic acid amide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Salicylamide
CAS 65-45-2
Noms d’analytes ou de composants Salicylamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H7 N O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Benzamide, 2-hydroxy-, Salicylamide (8CI), 2-Carbamoylphenol, 2-Carboxamidophenol, 2-Hydroxybenzamide, Acket, Afko-Sal, Algamon, Algiamida, Allevin, Amid-Sal, Amidosal, Anamid, Benesal, Cetamide, Cidal, Cymidon, Dropsprin, Liquiprin, Morsarinas, NSC 3115, NSC 83150, Novecyl, OHB, Oramid, Panithal, Raspberin, SR 4326, Salamid, Salamide, Saliamid, Saliamin, Salicim, Salicylic acid amide, Salipur, Salizell, Salrin, Salymid, Samid, Serramida, Urtosal, o-Hydroxybenzamide
Formule InChI InChI=1S/C7H7NO2/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9/h1-4,9H,(H2,8,10)
SMILES NC(=O)c1ccccc1O
Nom IUPAC 2-hydroxybenzamide
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Quantité 250 mg
Poids de la formule 137,0477 g/mol