Learn More
Acide salicylhydroxamique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-191534 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11335076
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-73-6
Formule moléculaire C7H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Clé InChI HBROZNQEVUILML-UHFFFAOYSA-N
Synonyme salicylhydroxamic acid, 2-hydroxybenzohydroxamic acid, salicylohydroxamic acid, sham, salicylohydroximic acid, benzamide, n,2-dihydroxy, 2-hydroxybenzhydroxamic acid, o-hydroxybenzohydroxamic acid, sha, 2,n-dihydroxy-benzamide
CID PubChem 66644
ChEBI CHEBI:45615
Nom IUPAC N,2-dihydroxybenzamide
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Salicylhydroxamic acid
Note relative au nom 99%
Point de fusion 177.0°C to 185.0°C
Couleur Beige-rose
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H4C(=NOH)OH
Quantité 5 g
Beilstein 10,98
Merck Index 15,8468
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol, diethyl ether, soluble with alkalies
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Salicylhydroxamic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.