Learn More
Acide éthylènediaminetétraacétique, ACS, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
L’acide salicylique est utilisé comme conservateur alimentaire ainsi que dans le traitement de nombreux troubles cutanés tels que l’acné, les pellicules, le psoriasis et la dermatite séborrhéique de la peau et du cuir chevelu. C’est un antiseptique. Il est principalement utilisé dans l’industrie pharmaceutique pour la fabrication de médicaments antipyrétiques, analgésiques, anti-inflammatoires et diurétiques. Il est également utilisé dans le secteur des teintures pour la fabrication de teintures azoïques directes et pour la teinture à mordant acide.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Salicylic acid |
| Point de fusion | 158°C à 160°C |
| Point d’ébullition | 211°C (20 mmHg) |
| Densité | 1,443 g/ml |
| Quantité | 100 g |
| Point d’éclair | 157°C (315°F) |
| Forme physique | Poudre |
| Beilstein | 774890 |
| Merck Index | 14,8332 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in carbon terachloride,benzene,propanol,absolute ethanol,acetone,toluene and ether; Slightly soluble in cold water; More soluble in boiling water; Water solubility increased by Na3PO4,alkali acetates or alkali citrates. |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Salicylic acid
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Salicylic acid