Learn More
Acide salicylique, pour l'analyse ACS, 99,68 %. MP Biomedicals™
Code produit 11487862 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11487862 500 g
11477862 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11487862 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215257090
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 69-72-7
Formule moléculaire C7H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
Numéro MDL MFCD00002439
Clé InChI YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone
CID PubChem 338
ChEBI CHEBI:16914
Nom IUPAC Acide 2-hydroxybenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Salicylic acid
Note relative au nom Pour l’analyse ACS
Couleur Blanc
Densité 1.443g/mL
Quantité 500 g
Forme physique Poudre
Plage de pourcentage du dosage >99%
Poids de la formule 138.12