Learn More
Acide salicylique, Solstice
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| CAS | 69-72-7 |
| Aspect | Conformité |
| Quantité | 1 kg |
| Perte à la dessiccation | Max. 0,3 % |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
| Forme physique | Cristalline |
| CID PubChem | 338 |
| ChEBI | CHEBI:16914 |
| Pourcentage de pureté | 99,5 à 100,5 % |
| Qualité | Acides de la pharmacopée des réactifs |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Salicylic acid
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: salicylic acid